Przejdź do
5.34359
Agonista TRPM3, CIM0216
Synonim(y):
±-2-(3,4-dihydrochinolin-1(2H)-yl)-N-(5-metyloizoksazol-3-ylo)-2-fenyloacetamid, agonista kanału kationowego o przejściowym potencjale receptorowym podrodziny M, członek 3, CIM-0216
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.41
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to light yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie izoksazolilo-fenyloacetamidu, który działa jako silny, odwracalny, zależny od temperatury i selektywny aktywator zarówno ludzkich, jak i mysich prądów TRPM3 (EC50 = 770 nM dla podniesienia poziomu [Ca2+]i w komórkach HEK293-TRPM3; maksymalna aktywacja w ciągu ~ 100 s) w sposób zależny od dawki i ograniczony do błony. Słabo aktywuje ludzkie TRPM1, TRPM2, TRPM4, TRPM5, TRPM6, TRPM7, TRPM8 i TRPV1. W wyższych stężeniach blokuje hTRPM2, hTRPM5 i hTRPM8 (odpowiednio o 17%, 34% i 61% przy 10 µM). Powoduje otwarcie zarówno centralnych porów przewodzących wapń, jak i alternatywnego szlaku przenikania kationów. Powoduje zachowanie nocifensive u myszy (2,5 nmol, śródskórnie), indukuje ból i stymuluje uwalnianie CGRP z zakończeń nerwowych skóry i insuliny z wysepek trzustkowych. Wykazano, że wykazuje większą skuteczność niż kanoniczny agonista TRPM3, siarczan pregnenolonu.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TRPM3
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Held, K., et al. 2015. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.112, E1363.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.058545.30533ABS2269
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
534359000104054839059247