Przejdź do
5.34350
Inhibitor kinazy podobnej do CDC, Cpd-2
Synonim(y):
Inhibitor CLK, Cpd-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N6O
Masa cząsteczkowa:
360.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light pink
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pochodny imidazo[1,2-b]pirazolu, który działa jako wysoce silny i specyficzny inhibitor kinaz CDC-podobnych (CLK; IC50 = 1,1 i 2,4 nM odpowiednio dla CLK1 i CLK2). Wykazuje jedynie trywialną aktywność wobec kinaz serynowo-argininowych (SRPK) 1, 2 i 3 (IC50 = odpowiednio 200, 310 i 230 nM). Indukuje zmiany splicingu pre-mRNA wielu genów zaangażowanych w szlaki wzrostu i przeżycia, powodując wyczerpanie odpowiednich białek. Powoduje znaczny spadek endogennych fosforylowanych białek serynowo-argininowych i powiększa plamki jądrowe w komórkach MDA-MB-468. Indukuje apoptozę i hamuje wzrost wielu linii komórek nowotworowych (GI50 = 3,0, 1,9, 1,7, 2,2, 1,4, 2,0 i 0,6 µM odpowiednio dla komórek MDA-MB-468, A549, COLO205, HCT116, NCIH23, SW620 i COLO320 DM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
CLK1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Araki, S., et al. 2015. Plos One.10, e0116929.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.31000407331407331
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
color
light pink
color
light beige
color
off-white
color
off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
534350000104054839117138