Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 973,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H39NO3
Masa cząsteczkowa:
365.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie beta-laktonu, który działa jako silny, selektywny i kowalencyjny inhibitor lipazy fosfatydyloserynowej (PS) ABHD16A (BAT5, IC50 = 90 i 520 nM odpowiednio dla ludzkiej i mysiej ABHD16A). Wykazuje zmniejszony wpływ na ~60 innych profilowanych hydrolaz serynowych. Wykazano, że blokuje aktywność lipazy PS frakcji błonowych z linii komórkowych COLO205, K562 i MCF7, a także zmniejsza aktywność lipazy PS lizatów błon mózgowych myszy Abhd12+/+ (IC50 = 290 nM) i Abhd12-/- (IC50 = 340 nM). Znacząco obniża poziom lizofosfatydyloseryny (lizo-PS) w komórkach, bez wpływu na poziom innych lipidów, takich jak fosfatydylocholina (PC), fosfatydyloetanoaminy (PE), lizo-PC, lizo-PE lub monoacyloglicerole. Ogranicza uwalnianie IL-6, IL-1β w mysich makrofagach pod wpływem lipopolisacharydu.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ABHD16A
ABHD16A
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kamat, S., et al. 2015. Nat. Chem. Biol.11, 164.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5343490001 | 04054839116193 |