Przejdź do
5.34329
Sonda fluorescencyjnaH2S, P3
Synonim(y):
( E)-2-(3-(6-(2-hydroksyetyloamino)naftalen-2-ylo)-3-oksoprop-1-enylo)-3,5-dimetoksybenzaldehyd, sonda fluorescencyjna siarkowodoru, P3, sonda P3, (E)-2-(3-(6-(2-hydroksyetyloamino)naftalen-2-ylo)-3-oksoprop-1-enylo)-3,5-dimetoksybenzaldehyd, sonda fluorescencyjna siarkowodoru, P3, sonda P3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
972,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23NO5
Masa cząsteczkowa:
405.44
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
972,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 100 mg/mL
fluorescence
λex 375 nm, λem 505 nm
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, nietoksyczny, niefluorescencyjny związek enonowy naftalenylo-dimetoksybenzaldehydu, który działa jako wysoce specyficzny, czuły, szybko reagujący fluoroprobeH2S(nasycenie sygnału przy ≤ 5 minutach z granicą wykrywalności 50 nM). Zależnie od dawki wykrywa poziomy siarkowodoru w warunkach fizjologicznych i łatwo fluoryzuje. Wykazuje niewielką lub żadną reaktywność wobec GSH, Cys, H2O2, cytrynianu i jodku (Hepes pH 7,4, zawierający 10% FBS). Wykazano również, że jest przydatny jako sonda dwufotonowa do obrazowania endogennych poziomówH2Sw komórkach HeLa. Dostępna jest również sonda fluorescencyjna specyficzna dla tiolu (nr kat. 595504).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Cel główny
siarkowodór
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Singha, S., et al. 2015. Anal. Chem.87, 1188.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT089506172SCT251
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
fluorescence
λex 375 nm, λem 505 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
color
orange
color
-
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
534329000104054839116216