Przejdź do
5341
Progesterone
≥98% (HPLC), Steroid hormone, crystalline solid
Synonim(y):
Progesterone, Δ⁴-Pregnene-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Sprawdź dostępność w koszyku
410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
410,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Progesterone, Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle.
description
RTECS - TW0175000
Merck USA index - 14, 7773
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P87831568007PHR1142
Progesterone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568007
Progesterone
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
form
crystalline solid
form
powder
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
General description
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle. Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription. Used as a contraceptive agent and in the treatment of uterine disorders.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Ethanol stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
155683-5G04061833371640
5341-25GM04055977269369