Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9Cl2NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
gray
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2cc(cc(c2)Cl)Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C12H9Cl2NO2S/c13-9-6-10(14)8-11(7-9)15-18(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,15H
InChI key
HMKZVAZQKOKXRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny, nietoksyczny związek benzenosulfonamidowy, który bezpośrednio blokuje aktywację Rac za pośrednictwem Dock5 (kcat/KM = 7,9 x104 i 9,5 x104 M-1s-1 odpowiednio dla Rac1 i Rac2 przez Dock5-DHR2) z selektywnością w stosunku do RhoA i Cdc42. W wyższych stężeniach wpływa na aktywność czynnika wymiany nukleotydów guaninowych Dock1 i Dock2. Wykazano, że odwracalnie zaburza organizację podosomu i hamuje osteoklastyczną degradację kości w sposób zależny od dawki. Skutecznie zapobiega utracie kości wywołanej zarówno zapaleniem stawów, jak i przerzutami, jednocześnie zachowując tworzenie kości w kilku mysich modelach chorób osteolitycznych (25 mg/kg, i.p. lub i.v., 5 dni w tygodniu przez 4 tygodnie). W przeciwieństwie do alendronianu (nr kat. 126855), C21 nie upośledza tworzenia kości.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Dock5
Dock5
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Vives, V., et al. 2015. Nat. Commun.6, 6218.
Vives, V., et al. 2011. J. Bone Miner. Res.26, 1099.
Vives, V., et al. 2011. J. Bone Miner. Res.26, 1099.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c