Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 859,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25F3N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.46
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
859,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Dostępny doustnie, przenikający przez barierę krew-mózg związek piperydynylobutanamidu, który działa jako wysoce silny, selektywny, niekompetycyjny i allosteryczny antagonista receptora C5a (C5aR). Wykazano, że skutecznie blokuje indukowaną przez C5a migrację ludzkich PMN (IC50 = 5,0 nM) i jest również skuteczny w przypadku szczurzych i mysich ortologów (IC50 = 6,0 i 1 nM odpowiednio dla szczura i myszy). Wykazuje dobrą selektywność wobec panelu GPCR i badanych kanałów jonowych i wykazano, że jest całkowicie nieaktywny w teście produkcji prostaglandyny E2 (~ 10 µM). Blokuje hiperalgezję wywołaną przez C5a i karagen u myszy bez żadnych efektów uspokajających lub podobnych do centralnych opioidów. Po podaniu doustnym jest szybko wchłaniany i wykazuje korzystny profil farmakokinetyczny (Cmax = 100 nM; Tmax = 1,2 h przy 1 mg/kg u myszy).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
C5aR
C5aR
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Moriconi, A., et al. 2014. PNAS.111, 16937.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5337970001 | 04055977286748 |