Przejdź do
5.33683
PMX53
≥98% (HPLC), solid, C5aR antagonist, Calbiochem®
Synonim(y):
C5aR Antagonist, PMX53, Ac-(cyclo-2,6)-F-[OPdChaWR], C5aR Inhibitor, PMX53, C5a Receptor Inhibitor, PMX53, CD88 Inhibitor, PMX53, MrgX2 Agonist, PMX53
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H65N11O7 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
896.09 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
C5aR Antagonist, PMX53,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable, orally available, and metabolically stable macrocyclic hexapeptidomimetic compound that acts as a non-competitive antagonist of complement C5a receptor (C5aR; CD88; IC50 = 240 nM) and as a low-affinity agonist for MrgX2, a GPCR, in human mast cells Shown to specifically bind to C5aR1 and not to CaR2 and C3aR. Displays a broad range of anti-inflammatory effects, both in vitro and in vivo. Shown to inhibit C5a-induced neutrophil myeloperoxidase release (IC50 = 22 nM) and chemotaxis (IC50 = 75 nM). Preincubation with PMX-53 (~10 nM) blocks C5a-induced Ca2+ responses in HMC-1 and RBL-2H3 cells, but does not affect C3a responses. Suppresses the growth of 4T1 mammary carcinoma tumor xenograft in mice (1 mg/kg/every 2-3 days, s.c.). Reported to diminish C5a-mediated increase in pluripotency in human embryonic stem cells in the absence of FGF2.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
C5aR
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Phe-[Orn-Pro-dCha-Trp-Arg]
Lillegard, K., et al. 2014. JPET.351,344.
Vadrevu, S. K., et al. 2014. Cancer Res.74, 3454.
Liang, S., et al. 2011. J. Immun.186, 869.
Woodruff, T., et al. 2005. JPET.314, 811.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.33797234415MABF1980
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c