Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21FN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.43
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 40 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Inhibitor kwaśnej ceramidazy, BOC, CAS 1644158-57-5, jest przepuszczalnym dla komórek, silnym inhibitorem kwaśnej ceramidazy (IC₅₀ = 79 nM wobec aktywności AC lizosomalnego lizatu HEK293).
Przepuszczalny dla komórek, stabilny chemicznie i metabolicznie(t1/2 >5 h w buforach wodnych o pH 4,5 i 7.4; t1/2 >2 h w osoczu myszy w 37 ° C) karboksyamid benzoksazolonu (BOC).C) związek karboksyamidu benzoksazolonu (BOC), który hamuje aktywność kwaśnej ceramidazy (AC) w silny (IC50 = 79 nM przeciwko aktywności AC lizatu lizosomalnego HEK293) i selektywny sposób poprzez kowalencyjną modyfikację miejsca aktywnego Cys143, wykazując niewielką lub żadną siłę działania w stosunku do panelu 15 enzymów, w tym proteaz, lipooksygenaz, cyklooksygenaz, sPLA2 i lipazy monoacyloglicerolowej (67% hamowanie katepsyny D i ≤17.1% zahamowanie pozostałych przy 10 µM). Leczenie hodowlane powoduje długotrwałe (>6 godzin) tłumienie aktywności komórkowej AC w mysich makrofagach Raw 264.7 i ludzkich komórkach gruczolakoraka okrężnicy SW403 (IC50 przy 3-godzinnym leczeniu = odpowiednio 400 i 825 nM), a także gromadzenie się komórkowych substratów AC Cer(d18:0/16:0) i Cer(d18:1/16:0) w sposób zależny od dawki. Wstrzyknięcie dootrzewnowe (10 mg/kg) skutecznie hamuje aktywność tkankową AC w wielu narządach, w tym w płucach, sercu, nerkach, hipokampie mózgu i wątrobie (odpowiednio o 70%, 60%, 44%, 40%, 35%), z dobrymi właściwościami farmakokinetycznymi(Tmax = 30 min, Cmax = 1.768 µg/mL, t1/2 = 458 min, AUC0-8h = 0,31 mg-min/mL; 10 mg/kg i.p.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 79 nM przeciwko aktywności AC lizosomalnego lizatu HEK293
Główny cel
Ceramidaza kwasowa
Ceramidaza kwasowa
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pizzirani, D., et al. 2015. Angew. Chem. Int. Ed. Engl.54, 485.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5333710001 | 04055977286861 |