Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H58N8O2S2 · 4HCl · xH2O
Masa cząsteczkowa:
940.96 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
1-3 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek dimer tetrahydroimidazo[1,2a]pirazyny, który bezpośrednio wiąże się z podjednostką Gα i hamuje sygnalizację heterotrimerycznego białka G. Wykazano, że selektywnie znosi sygnalizację Gαq w komórkach HEK294 i CHO poprzez uwięzienie Gαq w konformacji pustej kieszeni, umożliwiając wyjście GDP, ale uniemożliwiając wejście GTP. Ponadto wywołuje zależny od dawki efekt przeciwbólowy w hiperalgezji indukowanej karagenem (0,1-1 mg/kg, i.v.) oraz w mysim modelu przewlekłego urazu zwężającego (0,3-3 mg/kg, i.v.), z efektem synergistycznym przy jednoczesnym podawaniu z morfiną.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól HCl.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Schmitz, A. et al. 1999. Chem. & Biol.21, 890.
Ayoub, M. A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 29136.
Favre-Guilmard, C., et al. 2008. Eur. J. Pharm.594, 70.
Ayoub, M. A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 29136.
Favre-Guilmard, C., et al. 2008. Eur. J. Pharm.594, 70.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL | solubility glacial acetic acid: 2 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5332990001 | 04055977281538 |