Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20AuOPS
Masa cząsteczkowa:
596.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Inhibitor TrxR, D9, jest przepuszczalnym dla komórek, wysoce stabilnym kompleksem acetylku fosfinylowego złota (I), który działa jako silny inhibitor reduktazy tioredoksyny (TrxR; EC₅₀ = 2,8 nM).
Przepuszczalny dla komórek, wysoce stabilny kompleks acetylku fosfinylowego złota (I), który działa jako silny inhibitor reduktazy tioredoksyny (TrxR; EC50 = 2,8 nM). Działa poprzez blokowanie redoks-aktywnego motywu selenosulfidowego TrxR w sposób nieodwracalny. Wykazuje wysoką selektywność w stosunku do reduktazy glutationowej (EC50 > 1000 nM). Selektywnie zmniejsza żywotność i proliferację komórek nowotworowych MCF-7 i HT-29 (IC50 = odpowiednio 30 i 100 nM) bez wpływu na normalne komórki. Hamuje wzrost ksenograftów MCF-7 u nagich myszy BALB/c (5 mg/kg; i.v., podawane naprzemiennie przez 15 dni).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TrxR
TrxR
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zhang, D., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 8132.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color yellow | color off-white | color yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5329100001 | 04055977281941 |