5.32177
Tdp1 Inhibitor, CD00509
Synonim(y):
Inhibitor fosfodiesterazy tyrozylo-DNA 1
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
710 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C1NC(=O)C(=Cc2[o]ccc2)C(=O)N1
InChI
1S/C9H6N2O3S/c12-7-6(4-5-2-1-3-14-5)8(13)11-9(15)10-7/h1-4H,(H2,10,11,12,13,15)
Klucz InChI
VQRARDATQWRHGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Tdp1
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3