Przejdź do
5.32583
Agonista TLR1/TLR2 II, CU-T12-9
Synonim(y):
N-metylo-4-nitro-2-(4-(4-(trifluorometylo)fenylo)-1H-imidazol-1-ylo)anilina, CUT129
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13F3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2nc[n](c2)c3c(ccc(c3)[N+](=O)[O-])NC
InChI
1S/C17H13F3N4O2/c1-21-14-7-6-13(24(25)26)8-16(14)23-9-15(22-10-23)11-2-4-12(5-3-11)17(18,19)20/h2-10,21H,1H3
InChI key
LITXVDAFEYLWQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Niecytotoksyczny (do 100 µM) związek imidazolowy podstawiony difenylem, który wykazuje wysokie powinowactwo do TLR1 i TLR2(KD = 182 nM i 478 nM, odpowiednio) i indukuje heterodimeryzację TLR1/2, skutecznie uzupełniając Pam3CSK4 (Cat. Nr kat. 506350) dla wiązania TLR1/2(Ki = 45,4 nM; [Pam3] = 20 mg/ml; [TLR1/2] = 80 nM). Wykazano, że silnie indukuje produkcję wydzielanej zarodkowej fosfatazy alkalicznej (SEAP) z ludzkiego TLR2-, ale nie TLR3-, 4-, 5-, 7-, 8-, transfekowanego HEK293 (EC50 = 52,9 nM) w sposób blokowalny inhibitorem NF-κB tryptolidem (nr kat. 645900) poprzez selektywną aktywację heterodimeru TLR1/2, ale nie TLR2/6. Wykazano, że indukuje porównywalną transkrypcję reporterową zależną od NF-κB jak 100 ng / ml Pam3CSK4, gdy jest podawany do hodowli ludzkich makrofagów U937 w stężeniu 5 µM (24 godziny) i skutecznie wyzwala produkcję NO zarówno w mysich Raw 264.7 i pierwotnych hodowlach makrofagów szczurzych (ECmax = 1,2 i 0,4 µM, odpowiednio; 24 h), blokowane przez antagonistę TLR1/2 CU-CPT22 (nr kat. 614305), ale nie antagonistę TLR4 TAK-242 (nr kat. 614316 i 508336). Podobnie wykazano, że zarówno CU-T12-9, jak i Pam3CSK4 (odpowiednio 1 µM i 50 ng/ml) indukują podobną zależną od czasu indukcję TLR1, TLR2, TNF-α, iNOS, IL-10 mRNA w komórkach Raw 264.7.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TLR1/TLR2
Odwracalny: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Cheng, K., et al. 2014. Manuskrypt w przygotowaniu.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.304095.08336614316
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Cancer research giving you mixed signals? Signaling molecules are deeply embedded in processes associated with cancer. The study of signaling pathways is nearly synonymous with cancer research. Elucidating the various cellular and molecular mechanisms of cancer requires high quality research tools that give you precise, reproducible data. At EMD Millipore, our scientists are dedicated to developing and delivering thoroughly tested and validated tools for life science research."
Historically chromatin was considered to contain only DNA, histones, non-histone proteins and transiently associated mRNAs. While this remains true, current data suggest that a variety of non-coding RNAs (e.g. long non-coding RNAs, enhancer RNAs and even miRNAs) also associate with chromatin and serve regulatory functions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
532583000104055977241266