Przejdź do
5.31085
MLS000544460
≥97% (HPLC), Eya2 Phosphatase Inhibitor, solid
Synonim(y):
3-Fluoro-N-(( E)-(5-pirydyn-2-ylosulfanylofuran-2-ylo)metylidenoamino)benzamid, ( E)-3-Fluoro-Nʹ-((5-(pirydyn-2-ylotio)furan-2-ylo)metyleno)benzohydrazyd, inhibitor Eab1, inhibitor Homologu 2 nieobecny w oczach
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12FN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor fosfatazy Eya2, MLS000544460,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
2.0 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek furylidenobenzohydrazydowy, który działa jako odwracalny inhibitor aktywności białkowej fosfatazy tyrozynowej (PTP) Eya2 C-końcowej domeny Eya (ED) (IC50 = 4,1 µM; 100 nM ED i 5 µM Mg2+; substrat = 25 µM OMFP) poprzez dokowanie powinowactwa w kieszeni allosterycznej zlokalizowanej naprzeciwko miejsca aktywnego(KD = 6.1 lub 2,0 µM, odpowiednio, z lub bez 5 mM egzogennego Mg2+; KD = 0,8 µM z 10 mM EDTA i bez egzogennego Mg2+), będąc jednocześnie nieskutecznym wobec aktywności PTP Eya3 i PTP1B lub aktywności fosfatazy Ser/Thr PPM1A i Scp1. Wykazano, że zmniejsza indukowane nadekspresją Eya2 wzmocnienie migracji w hodowlach MCF10A (17% vs. 54% wzmocnienie z lub bez inhibitora 10 µM). Hamowanie wydaje się być niekonkurencyjne w stosunku do substratu w obecności 5 mM Mg2+, podczas gdy mieszany tryb hamowania obserwuje się przy niskim stężeniu Mg2+ wynoszącym 5 µM.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Eya2 C-końcowa domena Eya (ED) białkowej fosfatazy tyrozynowej
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Krueger, A.B., et al. 2014. J. Biol. Chem.289, 16349.
Krueger, A.B., et al. 2013. J. Biomol. Screen.18, 85.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.049075.049075.04907
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Konstantinos Sousounis et al.
eLife, 9 (2020-03-07)
How salamanders accomplish progenitor cell proliferation while faithfully maintaining genomic integrity and regenerative potential remains elusive. Here we found an innate DNA damage response mechanism that is evident during blastema proliferation (early- to late-bud) and studied its role during tissue
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
531085000104055977242591