Przejdź do
5.30613
Inhibitor IRAP, HFI-419
Synonim(y):
(±)-etylo-2-acetamido-7-hydroksy-4-(pirydyn-3-ylo)-4H-chromeno-3-karboksylan, HFI419, inhibitor aminopeptydazy regulowanej insuliną
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(OC2=C(C1C3=CN=CC=C3)C=CC(=C2)O)NC(=O)C
InChI
1S/C19H18N2O5/c1-3-25-19(24)17-16(12-5-4-8-20-10-12)14-7-6-13(23)9-15(14)26-18(17)21-11(2)22/h4-10,16,23H,3H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
GGBHINRNYAAYMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Mieszanina racemiczna rozpuszczalnego w wodzie (co najmniej 50 µg/ml lub 140 µM przy pH 6,5) związku pirydynylo-4H-benzopiranu, który hamuje aktywność aminopeptydazy regulowanej insuliną (IRAP) poprzez konkurowanie z substratem o wiązanie zewnątrzkomórkowego miejsca katalitycznego IRAP(Ki = 0.48 µM; przy użyciu 25 µM Leu-AMC jako substratu) z jednoczesną interakcją z cynkiem w miejscu aktywnym poprzez jego acetamid, wykazując jednocześnie niewielką siłę działania przeciwko glukozo-6-fosfatazie, aminopeptydazie N, ACE1, hydrolazie leukotrienu A4 lub aminopeptydazom 1 i 2 związanym z ER (≤13% inhibicji przy 100 µM). Stwierdzono, że zwiększa wychwyt glukozy wywołany przez 1 mM dibutyryl cAMP w hodowanych szczurzych skrawkach hipokampa (o 68% wyższy wychwyt w ciągu 5 minut niż sam dbcAMP bez 100 nM HFI-419) in vitro i wykazuje skuteczność wzmacniającą pamięć in vivo w teście rozpoznawania obiektów, gdy jest podawany bezpośrednio do bocznej komory mózgu szczurów za pomocą implantu kaniuli (0,1 lub 1,0 nmol / 2 µL / szczur). Według doniesień HFI-419 hydrolizuje do nieco mniej silnego HFI-142(Ki = 2,0 µM) po wstrzyknięciu i.v. (t1/2 osocza = 11 min; 2 mg/kg) lub i.p (t1/2 osocza = 4.6 h; 10 mg/kg) u szczurów, chociaż HFI-142 jest bardziej stabilny i prawdopodobnie wykazuje lepszą przepuszczalność krew-mózg (stosunek krew:mózg HFI-142 = 3,36 i 0,38, odpowiednio, 0,5 i 4 h po pojedynczym wstrzyknięciu 3 mg HFI-419/kg i.v.).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
IRAP
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mountford, S.J., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 1368.
Albiston, A.L., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.164, 37.
Albiston, A.L., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 600.
Albiston, A.L., et al. 2008. FASEB J.22, 4209.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.004985.043795.32310
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
530613000104055977260946