Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H38N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.65
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek fenoksyakrylamidowy, który hamuje indukowaną niedotlenieniem komórkową akumulację HIF-1α w sposób podobny do LW6 (nr kat. 400083) poprzez regulację w górę produktu genu supresorowego nowotworu Hippel-Lindau pVHL, ale o znacznie większej sile działania (IC<sub>50</sub> = 120 nM vs 2,44 µM, odpowiednio, przeciwko aktywności reporterowej HRE indukowanej hipoksją w komórkach HCT116). Wykazano, że hamuje ekspresję genów docelowych HIF-1 w hodowlach HCT116 i hamuje tworzenie kanalików HUVEC (efektywne stężenie ≥2 µM) w warunkach niedotlenienia.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Naik, R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 10564.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5004980001 | 04055977245622 |