Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Specific activity:
22-28 U/mg (clotting assay)
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
3940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
liquid
specific activity
22-28 U/mg (clotting assay)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
General description
Natywna prekalikreina z ludzkiego osocza. Jednołańcuchowa glikoproteina, która uczestniczy we wczesnej fazie krzepnięcia krwi, tworzeniu kinin i fibrynolizie.
Physical form
W 150 mM NaCl, 4 mM NaOAc-HCl, pH 5,3.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Shariat-Madar, Z., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 7137.
Rojkjaer, R., et al. 1998. Thromb. Haemost.80, 74.
Rojkjaer, R., et al. 1998. Thromb. Haemost.80, 74.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| specific activity 22-28 U/mg (clotting assay) | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form liquid | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 529583-1MG | 07790788051228 |