Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 399,00 zł | |
| 1 kg | Sprawdź dostępność w koszyku | 914,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
Merck USA index - 14, 7659
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
≤0.01 at 260 nm, ≤0.01 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay 99.5-100.5% | assay - | assay 98-100.5% dry basis |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100, 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form crystalline | form - | form crystalline |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility - | solubility water: 208 g/L at 20 °C |
| density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 529568-250GM | 04055977269789 |
| 529568-1KG | 04055977269772 |