Przejdź do
60229
Potassium phosphate monobasic
tested according to Ph. Eur., anhydrous
Synonim(y):
Kalii dihydrogenophosphas, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-913-4
MDL number:
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
98-100.5% dry basis
form
crystalline
loss
<2.0% loss on drying
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
water: 208 g/L at 20 °C
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium phosphate monobasic (KH2PO4), also known as monopotassium phosphate(MKP), is a soluble salt. It serves as a source of phosphorus and potassium. KH2PO4 is an essential component of potassium phosphate buffer, which is utilized in aqueous two-phase systems (ATPS) that are often used in the purification of lipases.
Application
Potassium phosphate monobasic buffer has been used as a component of the mobile phase in high-performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Potassium phosphate monobasic (MKP) is a commonly used buffering agent in biochemical and biological applications. It is used as a component of the buffer system in electrophoresis for the separation of biomolecules.
Features and Benefits
Assured high quality as it is tested according to both USP/NF and Ph. Eur. standards
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60220-MRDD037P0662
assay
98-100.5% dry basis
assay
99.5-100.5%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline
form
-
form
powder or crystals
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
solubility
water: 208 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)