Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 401,00 zł | |
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
401,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]1C([C@@H](C(C(C1O)O[P](=O)(O)O)O[P](=O)(O)O)O)O)(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O.N.N.N
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
InChI key
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
General description
Uwaga: Ten produkt nie może być stosowany do leczenia zwierząt, badań in vivo ani w żadnej innej procedurze kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi.
Biochem/physiol Actions
Mózgowa fosfolipaza D (PLD)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Shyng, S.-L., and Nichols, C.G. 1998. Science 282, 1138.
Mazzotti, G., et al. 1995. J. Histochem. Cytochem. 43, 181.
Liscovitch, M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21403.
Chauhan, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 175, 852.
Williamson, J.R. 1986. Hypertension 8, 140.
Berridge, M.J., and Irvine, R.F. 1984. Nature 312, 315.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form solid | form lyophilized | form solid | form lyophilized |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 524644-100UG | 04055977197624 |
| 524644-1MG | 04055977197617 |