Merck
345736
Gangliozyd GD1a, disialo, sól diamonowa, mózg bydlęcy
Useful as a differentiation marker of tumor cell growth.
Synonim(y):
Cer-Glc-Gal(NeuAc)-GalNAc-Gal-NeuAc -2NH₄
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H146N4O39 · 2NH4
Masa cząsteczkowa:
1872.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
DMSO: soluble, chloroform/methanol (2:1): soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Disialogangliozyd przygotowany z bydlęcej istoty szarej. Przydatny jako marker różnicowania wzrostu komórek nowotworowych. Inhibitor kinazy białkowej C. Łatwo przekształcany do GM1 przez sialidazy bakteryjne i ssaków bez detergentu lub soli żółciowych. Jeden mol daje 2 mole kwasu sialowego w teście z kwasem tiobarbiturowym. Masa cząsteczkowa jest oparta na stearoilo-18:0.
Uwaga: Ten produkt nie może być stosowany do leczenia zwierząt, badań in vivo ani w żadnej innej procedurze kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi.
Przydatny jako marker różnicowania wzrostu komórek nowotworowych. Inhibitor kinazy białkowej C. Łatwo przekształcany do GM1 przez neuraminidazy bakteryjne i ssaków bez detergentu lub soli żółciowych. Uwaga: masa cząsteczkowa jest oparta na stearoilo-18:0.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kinaza białkowa C
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze 4°C.
W przypadku stosowania w układach wodnych, rozpuścić w niewielkiej ilości DMSO, a następnie poddać sonikacji w buforze lub pożywce lub rozpuścić wysuszoną próbkę bezpośrednio w buforach wodnych za pomocą sonikacji. Roztwory mogą być sterylizowane przez filtr.
Other Notes
Longee, D.C., et al. 1991. Acta Neuropathologica82, 45.
Livingston, P.O., et al. 1987. Proc Natl. Acad. Sci. USA84, 2911.
Kundu, S.K., and Scott, D.D. 1982. J. Chromato.232, 19.
Wakomari, S. 1981. Annu. Rev. Biochem.50, 733.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
345736-1MG04055977193831