Przejdź do
524618
Antagonista PIP3, PITenin-7
The PIP3 Antagonist, PITenin-7 controls the biological activity of PIP3.
Synonim(y):
N-(4-hydroksybifenylo-3-ylokarbamotioilo)-3,5-dimetylobenzamid, antagonista fosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforanu, PITenin-7, PIT-7, inhibitor Akt XX, inhibitor PDK1 V
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
706,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
semisolid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
706,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
semisolid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek analog DM-PIT-1 (nr kat. 524619), który jest bardziej selektywny i silniejszy niż DM-PIT-1 przeciwko wiązaniu PIP3 za pośrednictwem domeny PH (nr kat. 524615) z Akt1 (IC50 = odpowiednio 13. 4 i 27. 1 µM) i PDK1 (IC50 = odpowiednio 52. 3 i 80. 5 µM).4 i 27,1 µM, odpowiednio) i PDK1 (IC50 = 52,3 i 80,5 µM, odpowiednio), będąc jednocześnie znacznie mniej aktywnym niż DM-PIT-1 przeciwko wiązaniu domeny PH PIP3 GRP1 (12% vs 84% inhibicji przy 100 µM odpowiedniego związku). Wykazano również, że PIT-7 jest bardziej skuteczny niż DM-PIT-1 w hamowaniu przeżycia ludzkiego glejaka U87MG (IC50 = 6,6 vs. 33,9 µM, odpowiednio) i komórkowej fosforylacji Akt Ser473 w hodowlach in vitro.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Miao, B., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 20126.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528116124018475846
form
semisolid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
524618-10MG04055977197457