Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
solid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana mysia pentraksyna 3, składająca się z aminokwasów 18-381 i ulegająca ekspresji w mysich komórkach szpiczaka wywodzących się z NS0 z C-końcowym His-Tagiem. Pentraksyna 3, wydzielana glikoproteina, wykazuje C-końcową domenę pentraksyny i unikalną domenę N-końcową. Jej zwiększona ekspresja może wzmocnić odpowiedź immunologiczną w celu ochrony gospodarza przed infekcją.
Biochem/physiol Actions
Funkcjonalny test ELISA: wiąże rhC1q (5 µg/ml) w zakresie liniowym 0,25-15 µg/ml.
Physical form
Liofilizowany z 0,2 µm przefiltrowanego MOPS, NaCl, CaCl₂, BSA.
Preparation Note
Odtworzyć do 100 µg/ml w sterylnym PBS zawierającym co najmniej 0,1% albuminy surowicy ludzkiej lub bydlęcej.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Dias, A.A.M. et al. 2001. J. Leukocyte Biol.69, 928.
Luchetti, M.M. et al. 2000. Clin. Exp. Immunol.119, 196.
Rovere, P. et al. 2000. Blood96, 4300.
Bottazzi, B. et al. 1997. JBC. 272, 32817.
Goodman A.R. et al. 1996. Cytokine & Growth Factor Rev.7, 191.
Introna, M. et al. 1996. Blood87, 1862.
Altmeyer, A. et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 25584.
Lee, G.W. et al. 1993. J. Immunol.150, 1804.
Breviario, F. et al. 1992. JBC.267, 22190.
Lee, T.H. et al. 1990. Mol. Cell. Biol.10, 1982.
Osmand, A.P. et al. 1977. PNAS, USA74, 739.
Luchetti, M.M. et al. 2000. Clin. Exp. Immunol.119, 196.
Rovere, P. et al. 2000. Blood96, 4300.
Bottazzi, B. et al. 1997. JBC. 272, 32817.
Goodman A.R. et al. 1996. Cytokine & Growth Factor Rev.7, 191.
Introna, M. et al. 1996. Blood87, 1862.
Altmeyer, A. et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 25584.
Lee, G.W. et al. 1993. J. Immunol.150, 1804.
Breviario, F. et al. 1992. JBC.267, 22190.
Lee, T.H. et al. 1990. Mol. Cell. Biol.10, 1982.
Osmand, A.P. et al. 1977. PNAS, USA74, 739.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 516355-25UG | 04055977198775 |