Przejdź do
5.09272
Siarczan hydroksychlorochiny
≥98% (HPLC), primaquine analog, powder
Synonim(y):
HCQ, inhibitor autofagii
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28ClN3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Siarczan hydroksychlorochiny,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
InChI key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek, dostępna doustnie pochodna chinoliny o właściwościach przeciwmalarycznych. Zwiększa pH wewnątrz lizosomalne, a tym samym upośledza proces degradacji autofagicznej. Zmniejsza aktywność metaboliczną i hamuje proliferację ludzkich fibroblastów skóry (IC50 = 30 µM). Wykazano, że hamuje fosforylację ERK1/2 (Thr202/Try204), ale nie wpływa na fosforylację Akt i mTOR. Wykazano, że bezpośrednio blokuje wiązanie CXCL12 z CXCR4 i hamuje dalsze efekty w komórkach raka trzustki (EC50 = 9,8 µM). Skutecznie antagonizuje proliferację komórek za pośrednictwem CXCR4 w komórkach PANC-1, Hs-766T i MIAPaCa-2. Tłumi aktywację komórek dendrytycznych za pośrednictwem receptora Toll-podobnego 9 (TLR-9) i wykazuje właściwości przeciwzapalne.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kim, J., et al. 2012. PLoS ONE.7, e31004.
Ramser, B., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2419.
Boya, P., et al. 2005. Mol. Cell. Biol.22, 1025.
Oikarinen, A., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2333.
Kuznik, A., et al. 2011. J. Immunol.186, 4794.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1327000BP1100PHR1782
form
powder
form
-
form
solid
form
powder or crystals
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
chloroform: practically insoluble, ethanol: practically insoluble, ether: practically insoluble, water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
chloroform: practically insoluble, ethanol: practically insoluble, ether: practically insoluble, water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan hydroksychlorochiny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
509272000104055977241754