Kluczowe dokumenty
PHR1782
Hydroxychloroquine Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
Wybierz wielkość
1640,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1640,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to BP 1100
traceable to USP 1327000
rodzina API
hydroxychloroquine
Formularz
powder or crystals
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
warunki przechowywania
protect from light
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white to off-white
pH
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
238-241 °C
rozpuszczalność
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)