Przejdź do
5.09265
CX-5461
≥97% (HPLC), powder, RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Pol I Inhibitor II, CX5461, 2-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-((5-methylpyrazin-2-yl)methyl)-5-oxo-5H-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a][1,8]naphthyridine-6-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor polimerazy RNA I II, CX-5461,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, dilute acetic acid: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2[n](c4nc(ccc4[c](c2C(=O)NCc6ncc(nc6)C)=O)N5CCN(CCC5)C)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H27N7O2S/c1-17-14-29-18(15-28-17)16-30-26(36)23-24(35)19-8-9-22(33-11-5-10-32(2)12-13-33)31-25(19)34-20-6-3-4-7-21(20)37-27(23)34/h3-4,6-9,14-15H,5,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,36)
InChI key
XGPBJCHFROADCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzotiazolowy, który selektywnie hamuje transkrypcję pre-rRNA za pośrednictwem polimerazy RNA I (IC50 = 142, 113, 54 i 74 nM odpowiednio w komórkach HCT-116, A375, MIA PaCa-2 i BJ-hTert), ale nie transkrypcji c-myc za pośrednictwem Pol II, poprzez zapobieganie asocjacji TAF (TATA Binding Protein-/TBP-Associated Factor) SL1 i rDNA, skutecznie hamując proliferację zależną od Pol I wśród 39 linii komórek rakowych (IC50<1 µM) in vitro. Podczas gdy wykazano, że hamowanie Pol I przez CX-5461 skutkuje apoptozą zależną od p53 w komórkach nowotworowych pochodzenia krwiotwórczego, śmierć komórek w wyniku leczenia CX-5461 w hodowlach A375 i MIA PaCa-2 pochodzących z guzów litych jest głównie spowodowana autofagią i starzeniem się, ale nie indukcją apoptozy. Wykazano, że hamuje ekspansję nowotworów A375 (50 mg/kg/d p.o.) i MIA PaCa-2 (50 mg/kg/3d p.o.), a także selektywnie indukuje śmierć komórek chłoniaka Eμ-Myc za pośrednictwem p53, ale nie normalnych komórek B, u myszy (50 mg/kg p.o.) in vivo.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kompleks wielobiałkowy Pol I
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Haddach, M., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett.3, 602.
Bywater, M.J., et al. 2012. Cancer Cell22, 51.
Drygin, D., et al. 2011. Cancer Res71, 1418.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5574035.300305.33917
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, dilute acetic acid: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
509265000104055977241730