Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H29N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.47
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirydynylopropanylotiofenokarboksyamidowy, który wykazuje selektywne powinowactwo do domeny motorycznej KIFC1 związanej z MT/mikrotubulami (Q305-K673; Kd = 690 nM), ale nie do nieskompleksowanego KIFC1 lub MT, i selektywnie hamuje indukowaną przez MT, ale nie podstawową, aktywność ATPazy domeny motorycznej KIFC1 (IC50 = 300 nM; [KIFC1] = 30 nM, [MT] = 100 nM, [ATP] = 15 µM) w ATP-kompetycyjnym(Ki = 43 nM; [KIFC1] = 125 nM, [MT] = 1.5 µM) i niekompetycyjne wobec MT, skutecznie zapobiegając uwalnianiu ADP, jednocześnie wykazując niewielką siłę działania wobec 9 innych białek motorycznych kinezyny (<15% lub brak inhibicji przy 5 µM wobec ludzkiego CENP-E, chromokinezyny/KIF4A, Eg5, KIFC3, KIF3C, KInesin Heavy Chain/KIF5B, MCAK/KIF2C, MKLP1/KIF23 i A. nidulans BimC/KIF8). Wykazano, że knockdown KIFC1 przez siRNA lub funkcjonalne hamowanie przez AZ82 (0,4 do 1,2 µM) powoduje opóźnienie mitotyczne i tworzenie wrzeciona wielobiegunowego w populacji BT549 z dodatkowymi centrosomami z powodu niepowodzenia grupowania chromosomów. W komórkach z normalnymi/dwoma centrosomami, inhibicja Eg5 powoduje powstawanie wrzecion jednobiegunowych, podczas gdy jednoczesne leczenie AZ82 (400 nM) równoważy efekt inhibicji Eg5 (5 nM AZD4877) i przywraca fenotyp wrzecion dwubiegunowych w mitotycznych komórkach HeLa. Cytotoksyczność poza celem jest zgłaszana, gdy jest stosowana w stężeniach powyżej 4 µM.
Umiarkowanie przenikający przez mózg, nie-cholinowy związek izoksazolilobenzamidowy, który działa jako wysoce selektywny i silny inhibitor transportera choliny o wysokim powinowactwie (CHT;Ki = 92 nM w komórkach HEK293 transfekowanych hCHT-LV-AA i 166 nM w synaptosomach mózgu myszy). Hamowanie wydaje się być allosteryczne i niekonkurencyjne. Nie wpływa na aktywność acetylocholinoesterazy lub cholinoacetylotransferazy i nie wykazuje aktywności wobec transporterów dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. Nie wpływa również na ekspresję białka CHT. Wykazuje wysoką selektywność w testach przeciwko 68 GPCR, kanałom jonowym i transporterom (IC50 >10 µM). Wykazuje umiarkowane właściwości farmakokinetyczne (t1/2= 33 min, AUC = 77,5 ng/h/ml; Cmax = 32,6 ng/ml, przy 2,3 mg/kg, p.o. u szczurów Sprague-Dawley) i atrakcyjną rozpuszczalność (98,2 µM w PBS). Nie wpływa na aktywność cytochromu P450 i hERG (IC50 >30 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
CHT
CHT
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ennis, E.A., et al. ACS Chem. Neurosci.6, In press.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5339170001 | 04055977281576 |