Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.46
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
potency
4.3 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, water: 2.5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalna dla komórek, biodostępna doustnie pochodna tiazolidyno-2,4-dionu, która działa jako selektywny, konkurencyjny wobec sfingozyny inhibitor kinazy sfingozynowej -2 (SphK2; IC50 = 4,3 µM; Ki = 6,4 µM), ale nie wpływa na aktywność kinazy sfingozynowej-1, kinazy ceremidowej i syntazy ceramidowej nawet w wysokim stężeniu (~10 mikro; M). Wykazano, że hamuje wzrost ludzkich białaczkowych komórek chłoniaka monocytowego U937 poprzez indukowanie apoptozy i hamowanie fosforylacji ERK i Akt. Blokuje wzrost komórek U937 u nagich myszy i hamuje wzrost komórek nowotworowych JC u myszy BALB/c bez widocznej toksyczności.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Sphk2
Sphk2
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Liu, K., et al. 2013. PLos One8, e56471.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5091060001 | 04055977261493 |