344036-M
cFMS Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor
The cFMS Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 870483-87-7, controls the biological activity of cFMS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
cFMS Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, 5-(3-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)benzyl)-pyrimidine-2,4-diamine, CSF-1 Receptor Inhibitor, GW2580
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc(c(cn1)Cc2cc(c(cc2)OCc3ccc(cc3)OC)OC)N
InChI
1S/C20H22N4O3/c1-25-16-6-3-13(4-7-16)12-27-17-8-5-14(10-18(17)26-2)9-15-11-23-20(22)24-19(15)21/h3-8,10-11H,9,12H2,1-2H3,(H4,21,22,23,24)
Klucz InChI
MYQAUKPBNJWPIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CFMS
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3