Przejdź do
5.08773
PPACK, 2HCl
InSolution, ≥88%
Synonim(y):
D-fenyloalanylo-L-prolo-L-argininy chlorometyloketon, 2HCl, H-D-Phe-Pro-Arg-chlorometyloketon, 2HCl, PPACK, dichlorowodorek InSolution, InSolution PPACK, 2HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
998,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31ClN6O3 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
523.88
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥88% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
998,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥88% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage temp.
−70°C
General description
Chlorometyloketon D-fenyloalanylo-L-prolylo-L-argininy (PPACK) jest silnym i specyficznym inhibitorem trombiny o idealnych, bezstronnych właściwościach do stosowania jako antykoagulant w analizach gazometrii, elektrolitów i iCa.[1]
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
25 mM (5 mg/357 µl) sterylnie filtrowany roztwór PPACK, 2HCl (Cat. No. 520222) w H₂O.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Rosado, J. A., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 42157.
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res.69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
066655202225.08436
assay
≥88% (HPLC)
assay
≥93% (AT)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
form
powder
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M E Lyon et al.
Clinical chemistry, 41(7), 1038-1041 (1995-07-01)
D-Phenylalanyl-L-prolyl-L-arginine chloromethyl ketone (PPACK), a selective thrombin inhibitor, was evaluated as an alternative anticoagulant to lithium heparin (LiHep) for blood gas and whole-blood electrolyte analyses. Initial studies in serum revealed a negative proportional bias for ionized calcium (iCa) concentration measured
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508773000104055977261394