Przejdź do
06665
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride
≥93% (AT)
Synonim(y):
L-α-(2-Aminoethoxyvinyl)glycine hydrochloride, AVG-HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
1065,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6715149
1065,00 zł
Cena katalogowa1420,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93% (AT)
form
powder
optical activity
[α]/D +83±5°, c = 1% in H2O
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
Inhibition of ethylene biosynthesis delays ripening of fruits in plants treated with AVG.
Other Notes
AVG is a potent inhibitor of ethylene synthesis in plants acting at the level of 1-aminocyclopropanecarboxylic acid synthase[1]
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6685G6600287067
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
solid
assay
≥93% (AT)
assay
-
assay
99%
assay
98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]/D +83±5°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)