Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
Informacje o tej pozycji
571,00 zł
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)SC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% | assay - |
| form liquid | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Batimastat
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5084080001 | 04055977261929 |