Przejdź do
196440
Batimastat
≥98% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
(4-N-hydroksyamino)-2 R-izobutylo-3 S-(tienylotiometylo)sukcynylo)-L-fenyloalanino-N-metyloamid, BB-94, (4-N-hydroksyamino)-2R-izobutylo-3S-(tienylotiometylo)sukcynylo)-L-fenyloalanino-N-metyloamid, BB-94
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
763,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Batimastat, Batimastat primarily used in Inhibition.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)SC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
General description
A Marimastat (Cat. No. 444289) type of peptidyl hydroxamate-based inhibitor that potently inhibits a broad-spectrum of metalloproteinases, including MMP-1, MMP-2, MMP-3/stromelysin, MMP-7/matrilysin, MMP-9, ΔMT1 (MMP-14 without TM domain), ADAM8, and ADAM17/TACE (IC50 = 3, 4, 20, 6, 4, 2.08, 51.3, and 19 nM, respectively), by targeting both the substrate binding site and the active-site Zn2+, while being much less potent toward ACE (Angiotensin Converting Enzyme) or α-secretase (IC50 = 1.6 and 3.3 µM, respectively). Batimastat is widely used in studying the involvement of MMPs in cancinogenesis and non-cancer pathological processes both in cultures in vitro and in animals in vivo. Also available as a 25 mM solution in DMSO (Cat. No. 508408).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Schlomann, U., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48210.
Whittaker, M., et al. 1999. Chem. Rev.99, 2735.
Parvathy, S., et al. 1998. Biochemistry37, 1680.
Parvathy, S., et al. 1998. FEBS Lett.431, 63.
Yamamoto, M., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 1209.
Moss, M.L., et al. 1997. Nature385, 733.
Eccles, S.A., et al. 1996. Cancer Res.56, 2815.
Brown, P.D. 1995. Advan. Enzyme Regul.35, 293.
Wang, X., et al. 1994. Cancer Res.54, 4726.
Davies, B., et al. 1993. Cancer Res.53, 2087.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444289444252444291
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Batimastat
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Ivonne Melano et al.
Microbiology spectrum, 11(5), e0385422-e0385422 (2023-09-15)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the etiological agent of the Coronavirus disease-19 (COVID-19) pandemic, utilizes angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a receptor for virus infection. However, the expression pattern of ACE2 does not coincide with the tissue tropism
Abdulbasit Amin et al.
Molecular metabolism, 73, 101731-101731 (2023-05-01)
The metalloprotease ADAM17 (also called TACE) plays fundamental roles in homeostasis by shedding key signaling molecules from the cell surface. Although its importance for the immune system and epithelial tissues is well-documented, little is known about the role of ADAM17
Jana Koch et al.
Cancers, 14(15) (2022-08-13)
Matrix metalloproteinases (MMPs) play a crucial role in tumour initiation, progression, and metastasis, including peritoneal carcinosis (PC) formation. MMPs serve as biomarkers for tumour progression in colorectal cancer (CRC), and MMP overexpression is associated with advanced-stage metastasis and poor survival.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
196440-5MG04055977206500