Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
Informacje o tej pozycji
622,00 zł
Nazwa produktu
L-butionina sulfoksymina,
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
syntetazy gamma-glutamylocysteiny
Packaging
Preparation Note
Other Notes
OʹDwyer, P.J., et al. 1996. J. Clin. Oncol.14, 249.
Griffith, O. W., 1982. J. Biol. Chem.257, 13704.
Griffith, O. W., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 7558.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-butionina sulfoksymina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5082280001 | 04055977261790 |