Przejdź do
19176
DL-Buthionine-sulfoximine
synthetic, ≥99.0% (TLC), glutathione biosynthesis inhibitor, powder or crystals
Synonim(y):
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, BSO, Buthionine sulfoximine, Butionine sulfoximine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2367136
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Buthionine-sulfoximine, ≥99.0% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
mp
215 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Buthionine-sulfoximine is suitable for use to:
  • examine whether the inhibition of glutathione by BSO enhances the apoptotic effect of estrogen on antihormone-resistant human breast cancer cells[1]
  • investigate the effect of BSO on development of bovine embryos[2]
  • inhibit GSH in several studies[3][4]
  • investigate the effect of GSH synthesis on oocyte maturation[5]
It may be used to inhibit GSH and evaluate the hepatotoxicity and nephrotoxicity of natural food colorants in the absence of GSH
Biochem/physiol Actions
DL-Buthionine-sulfoximine inhibits the biosynthesis of Glutathione (GSH) in liver and other peripheral organs. It does not have any effect on GSH in the CNS.[6] It augments the antiproliferative action of reactive oxygen species (e.g., hydrogen peroxide), and agents that indirectly cause accumulation of reactive oxygen species (e.g., 2-methoxyestradiol, which increases intracellular superoxide anion).[7]
Other Notes
Depletes glutathionine in isolated cells[8][9]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B25156443047634
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.5% (NT)
assay
≥98.0% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)