Przejdź do
5.06387
Inhibitor gp130, SC144
Synonim(y):
SC144
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11FN6O · xHCl
Masa cząsteczkowa:
322.30 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1=CN2C3=C(C=C(C=C3)F)N=C(C2=C1)NNC(=O)C4=NC=CN=C4.Cl
InChI
1S/C16H11FN6O.ClH/c17-10-3-4-13-11(8-10)20-15(14-2-1-7-23(13)14)21-22-16(24)12-9-18-5-6-19-12;/h1-9H,(H,20,21)(H,22,24);1H
InChI key
LKFGGXYXFIICED-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek, aktywna doustnie pochodna chinoksalinohydrazydu, która działa jako inhibitor gp130. Wiąże się z gp130 i indukuje jego fosforylację przy Ser782 w komórkach raka jajnika (OVCAR-8 i CaoV-3) w sposób zależny od czasu i dawki. Wykazano, że jest cytotoksyczny w wielu liniach komórkowych raka jajnika (IC50 = 720, 490, 950, 440, 530, 88-0 i 430 nM odpowiednio w komórkach OVCAR-8, OVCAR-5, OVCAR-3, Caov-3, SKOV-3, HEY i NCI/ADR-RES). Tłumi konstytutywną fosforylację i translokację jądrową Stat3. Blokuje również aktywację Akt indukowaną LIF i IL-6 oraz fosforylację Stat3 (Y705) i Stat1 (Y701), bez wpływu na ich aktywację przez IFN-γ. Zmniejsza poziom efektorów gp130/Stat3 (surwiwina, MMP-7, Bcl-2, Bcl-xl i cyklina D1) w komórkach raka jajnika. Hamuje wzrost ksenograftów guza OVCAR-8 u nagich myszy bez wpływu na normalną tkankę (10 mg/kg, i.p. przez 58 dni).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
gp130
Other Notes
Xu, S., et al. 2013. Mol. Cancer Ther.12, 937.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.301535.387765.30152
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
506387000104055977243307