Merck
5.30152
Podwójny inhibitor Cdc42/Rac1, AZA1
Synonim(y):
N²,N⁴- bis(2-metylo-1H-indol-5-ylo)pirymidyn-2,4-diamina, inhibitor Cdc42 IV, inhibitor Rac1 V
Wybierz wielkość
10 MG
998,00 zł
998,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C22H20N6/c1-13-9-15-11-17(3-5-19(15)24-13)26-21-7-8-23-22(28-21)27-18-4-6-20-16(12-18)10-14(2)25-20/h3-12,24-25H,1-2H3,(H2,23,26,27,28)
InChI key
SYWHWWKOIJCMKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)NC3=NC(=NC=C3)NC4=CC5=C(C=C4)NC(=C5)C
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light brown
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Quality Level
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
5.092655.005115.09663
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
oil
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, dilute acetic acid: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
General description
Przepuszczalny dla komórek związek indolilopirymidynodiaminy, który selektywnie hamuje komórkowe poziomy Rac1 i Cdc42 związanego z GTP, ale nie RhoA, w hodowlach raka prostaty pozbawionych surowicy po stymulacji EGF (% niestymulowanego kontrolnego poziomu Rac1-GTP z/bez 20 µM AZA1 = 56/375 w 22Rv1, 30/235 w DU 154 i 12/118 w komórkach PC-3; % kontrolnego poziomu Cdc42-GTP bez stymulacji EGF z/bez 20 µM AZA1 = 15/170 w 22Rv1, 30/105 w DU 154 i 12/100 w komórkach PC-3), co skutkowało skuteczną supresją fosforylacji PAK1, Akt i BAD, a także zależnym od czasu i dawki (od 2 do 10 µM i do 72 godzin) hamowaniem wzrostu komórek w hodowlach pozbawionych surowicy z lub bez stymulacji EGF. Podwójne hamowanie Cdc42/Rac1 przez AZA1 również skutecznie hamuje migrację komórek raka prostaty poprzez zmniejszenie komórkowego stosunku F-/G-aktyny i wyłączenie zarówno tworzenia filopodii, jak i lamepodii. Wykazano, że codzienna iniekcja dootrzewnowa (100 µg/100 µL 30% DMSO/mysz) jest skuteczna w hamowaniu ekspansji guza 22Rv1 u myszy in vivo.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zins, K., et al. 2013. PLoS One8, e74924.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c