Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
475,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mM, H2O: 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].n1cc(ccc1)C2=NCCC\C\2=C/c3c(cc(cc3)OC)OC.[H+].[H+]
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
InChI key
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
α7 nAChR
Preparation Note
Other Notes
Kox, M., et al., 2011. Shock.36, 5.
Rosas-Ballina, M., et al. 2009. Mol. Med.15, 195.
Briggs, A., et al. 1997. Pharmacol. Biochem. Behav.57, 231.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mM, H2O: 100 mM | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility water: 100 mM | solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5052770001 | 04055977243635 |