Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cc(c(c1)NC(=O)Nc2n[o]c(c2)C)OC)OC
InChI
1S/C13H14ClN3O4/c1-7-4-12(17-21-7)16-13(18)15-9-5-8(14)10(19-2)6-11(9)20-3/h4-6H,1-3H3,(H2,15,16,17,18)
InChI key
CEIIEALEIHQDBX-UHFFFAOYSA-N
General description
Pochodna mocznika, która działa jako silny, selektywny i odwracalny pozytywny modulator allosteryczny dla podtypu α7 neuronalnych nikotynowych receptorów acetylocholiny (EC50 = 216 nM), bez znaczącego wpływu na receptory α4β2, α3β4 i α9α10. W szczególności zwiększa prądy kanałowe za pośrednictwem a-7 nAChR i średni czas otwarcia kanału w hodowanych neuronach (~ 1 mM). Nie wpływa jednak ani na selektywność jonową, ani na przewodnictwo jednostkowe. Wykazano, że przekracza barierę krew-mózg. Powoduje zmiany konformacyjne w domenie wiążącej ligand receptorów nikotynowych a7, które częściowo pokrywają się z tymi powodowanymi przez acetylocholinę. Powoduje zmiany w dostępności cysteiny w wewnętrznym arkuszu beta, strefie przejściowej i miejscu wiązania agonisty. Zgłaszano również, że wzmacnia wywołane agonistą GABAergiczne postsynaptyczne prądy wewnętrzne w błonie somatodendrytycznej interneuronów hipokampa.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hurst, R., et al. 2005. J. Neurosci. 25, 4396.
Barron, S., et al. 2009. Mol. Pharm.76, 253.
Barron, S., et al. 2009. Mol. Pharm.76, 253.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PNU-120596
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 528201-10MG | 04055977196474 |