Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
solid
potency
640 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
H2O: 100 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C1(C2CC(C1(C)C)CC2)C)C.[H+]
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H
InChI key
PKVZBNCYEICAQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
nAChR
Preparation Note
Other Notes
Lima, H., et al. 2013. Learning & Memory20, 120.
Arnold, E., et al. 2012. J. Child Adolesc. Psychopharmacol.22, 198.
Bacher, I., et al. 2009. Expert Opin. Pharmacother.10, 2709.
Lippiello, M., et al. 2008. CNS Neurosci. Ther.14, 266.br>J. M. Young et al. 2001. Clin. Ther.23, 532.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 100 mM | solubility water: 100 mM | solubility H2O: 100 mM | solubility ethanol: 122 mg/mL, H2O: 47 mg/mL, isopropanol: 476 mg/mL, glycerol: 95 mg/mL |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5052070001 | 04055977263435 |