Kluczowe dokumenty
5.04905
Sigma-Aldrich
Chlorowodorek memantyny
Synonim(y):
Chlorowodorek 3,5-dimetylo-1-adamantanaminy
Wybierz wielkość
50 MG
535,00 zł
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
535,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.30 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H3]C21CC3(CC(C2)(CC(C1)C3)C)C
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bardzo silny, zależny od napięcia, szybko niewiążący antagonista (bloker kanału wapniowego) receptorów NMDA (IC50 = 0,8, 0,57, 0,52 i 0,54 µM odpowiednio dla GluN2A, B, C i D). Popularny lek stosowany w leczeniu choroby Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Często stosowany w badaniach funkcji mózgu i zaburzeń obejmujących neurotransmisję, w której pośredniczą receptory NMDA (tj. uczenie się i pamięć, funkcje poznawcze, neuroplastyczność, choroba Alzheimera, schizofrenia, depresja dwubiegunowa, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, stres oksydacyjny i ekscytotoksyczność).
Chlorowodorek memantyny jest bardzo silnym, zależnym od napięcia, szybko niewiążącym się antagonistą (blokerem kanału wapniowego) receptorów NMDA.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 0,8, 0,57, 0,52 i 0,54 →M odpowiednio dla GluN2A, B, C i D.
Główny cel
Receptory NMDA
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Limapichat, W., et al. 2012. ACS Chem. Neurosci.4, 255.
Anand, A., et al. 2012. Bipolar Dis.14, 64.
Lopes, P., et al. 2013. Brain and Behavior.3, 67.
Howard, R., et al. 2012. New Eng. J. Med.366, 893.
Parsons, G., et al. 1999. Neuropharmacol.38, 735.
Lee, G., et al. 2012. Psychiatry Investig.9, 166.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3