Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł |
Informacje o tej pozycji
805,00 zł
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.N1C[C@@H](OCC1)[C@H](Oc3c(cccc3)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
InChI key
CGTZMJIMMUNLQD-STYNFMPRSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Transporter noradrenaliny
Preparation Note
Other Notes
Wong, E., et al. 2000. Biol. Psychiatry.47, 818.
Millan, M., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.298,565.
Owen, J., et al. 2003 Neurosci. Lett.348, 171.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay >96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 20 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL at ≤60 °C | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL |
| storage condition OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5041200001 | 04055977264289 |