Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
692,00 zł
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
100 g/L
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical |
| agency BP, Ph. Eur. | agency USP | agency BP, Ph. Eur., USP | agency USP |
| form viscous liquid | form liquid | form solid | form powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| density 1.04 g/cm3 at 20 °C | density 0.950 g/mL at 20 °C (lit.), 1.01 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| solubility 100 g/L | solubility - | solubility 12 g/L | solubility - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5008491000 | 04022536256931 |
| 5008499025 | 04022536256955 |