Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8770,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
6.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
12 g/L
bulk density
450‑600 kg/m3
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI key
FDJOLVPMNUYSCM-SYUKHSAKSA-L
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency traceable to Ph. Eur. C3000000, traceable to USP 1152011 | agency EP | agency - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| solubility 12 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| bulk density 450‑600 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..