Przejdź do
5.00615
Aktywator Hsp70, YM-1
Synonim(y):
YM-01, aktywator białka szoku cieplnego 70 kDa, chemiczny ko-chaperon Hsp70, YM1, YM01, chlorek 2-((Z)-((E)-3-etylo-5-(3-metylobenzo[d]tiazolo-2(3H)-ylideno)-4-oksotiazolidyn-2-ylideno)metylo)-1-metylopirydyno-1-ium, 2-[3-etylo-5-(3-metylo-3H-benzotiazolo-2-, YM-01, aktywator białka szoku cieplnego 70 kDa, chemiczny ko-chaperon Hsp70, YM1, YM01, chlorek 2-((Z)-((E)-3-etylo-5-(3-metylobenzo[d]tiazolo-2(3H)-ylideno)-4-oksotiazolidyno-2-ylideno)metylo)-1-metylopirydyno-1-ium, 2-[3-etylo-5-(3-metylo-3H-benzotiazolo-2-y
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N3OS2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.51 (free base basis)
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalna dla komórek pochodna rodacyaniny, która stabilizuje Hsp70 (białko szoku cieplnego 70) w jego związanej z ADP konformacji wiążącej substrat poprzez odwracalne wiązanie z domeną wiążącą nukleotydy Hsp70(KD = 4,9 µM przy użyciu biotyny YM-1) w sposób podobny do fizjologicznego ko-chaperonu Hsp70 Hip i YM-1 wykazano, że konkuruje z Hip o wiązanie Hsp70. Wykazano, że zarówno nadekspresja Hip, jak i leczenie YM-1 zwiększają ubikwitynację komórkową nNOS (2.57-krotność poziomu monoUb nNOS kontrolnego DMSO; 1 µM przez 24 h) w komórkach HEK293 z ekspresją nNOS i promuje proteasomalny klirens indukowanej ligandem AR (receptor androgenowy) akumulacji niesformowanych agregatów AR112Q (o 35% przy leczeniu 1 µM YM-1 przez 72 h po 4 h indukcji 10 nM R1881) w kulturach PC12 z ekspresją poli-Q AR. Podobnie, YM-1, gdy jest uzupełniony ligandem AR dihydrotestosteronem w pożywieniu (po 1 mM), zmniejsza toksyczność indukowaną DHT u transgenicznych Drosophila wyrażających ludzkie polyQ AR52Q, ocenianą na podstawie nasilenia fenotypu szorstkiego oka i szybkości wyrzucania poczwarek. Stwierdzono również, że obniża poziom Akt1/2 w komórkach rakowych MCF7 w sposób zależny od dawki (o 53% przy 6-godzinnym leczeniu 10 µM) i uwrażliwia oporne na 4-OHT (nr kat. 479002) TR-MCF7 na hamowanie proliferacji przez 4-OHT w testach MTT (o 55%; 4 godziny 10 µM YM-1 przed 44 godzinami 10 µM samego leczenia 4-OHT).
Stabilny i rozpuszczalny analog MKT-077, który działa jako allosteryczny aktywator białka szoku cieplnego 70 (HSP70). Jego działanie wydaje się być podobne do białka oddziałującego z HSP70 (HIP). Wykazano, że przekształca HSP70 w jego konformację o ścisłym powinowactwie i promuje akumulację formy HSP70 związanej z ADP. Zwiększa wiązanie HSP70 z niesformowanymi substratami. Wykazano również, że zwiększa ubikwitynację i degradację nNOS i poliglutaminowego receptora androgenowego (polyQ AR) (przy ~ 1 mM). Wykazuje selektywną cytotoksyczność w wielu liniach komórek nowotworowych bez wpływu na normalne komórki. Zgłaszano również, że przywraca wrażliwość na tamoksyfen opornym na tamoksyfen komórkom MCF7 (~10 mM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
HSP70
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Abisambra, J. et al. 2013. Biol. Psychiatry74, 367.
Miyata, Y., et al. 2013. ACS Chem. Neurosci.4, 930.
Wang, A.M., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 112.
Koren, J. 3rd, et al. 2012. PLoS. One.7, e35566.
Rousaki, A., et al. 2011. J. Mol. Biol.411, 614.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.05276MABE1120RAB0216
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500615000104055977245028