Przejdź do
5.00506
ESI-09
≥98% (HPLC), EPAC Inhibitor, powder
Synonim(y):
3-(5- tert-butylo-izoksazol-3-ylo)-2-((3-chlorofenylo)-hydrazono)-3-okso-propionitryl, inhibitor cAMP-GEF, białko wymienne bezpośrednio aktywowane przez inhibitor cAMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.77
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor EPAC, ESI-09,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)N\N=C(\C(=O)c2n[o]c(c2)C(C)(C)C)/C#N
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+
InChI key
DXEATJQGQHDURZ-DEDYPNTBSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek propionitrylowy, który celuje w CBD (domenę wiążącą cAMP) EPAC/cAMP-GEF z 4-krotnie wyższym powinowactwem niż cAMP (IC50 = 10 vs. 39 µM, odpowiednio, przeciwko 8-NBD-cAMP w teście wiązania EPAC2) i selektywnie hamuje zależną od cAMP aktywność EPAC GEF (IC50 = 1. 4 i 3,2 µM, odpowiednio, przeciwko EPAC2 i EPAC1; [cAMP] = 25 µM).4 i 3,2 µM, odpowiednio przeciwko EPAC2 i EPAC1; [cAMP] = 25 µM) ze znacznie zmniejszoną siłą w stosunku do aktywności PKA zależnej od cAMP (odpowiednio 10% i 20% zahamowanie przy 100 µM, w stosunku do aktywności PKA typu Iα i IIβ stymulowanej 100 µM cAMP). Wykazano, że blokuje zarówno podstawowy, jak i 8-CPT-2′-O-Me-cAMP (nr kat. 116833) stymulowanej prolekiem 007-AM fosforylacji Akt thr308/Ser473 w pozbawionym surowicy ludzkim raku trzustki AsPC-1 (%thr308/%Ser473 podstawowej fosforylacji = odpowiednio 200%/185%, 85%/65% i <10%/<10%, odpowiednio, z 0, 1, 10 µM ESI-09; [007-AM] = 10 µM) i szczurzą β-INS-1 bez wpływu na fosforylację Akt stymulowaną przez EGF, co skutkowało skutecznym hamowaniem wydzielania insuliny za pośrednictwem EPAC z komórek INS-1 (odpowiednio o 57% i 100% przy 5 i 10 µM; [007-AM] = 10 µM) oraz inwazji komórek raka trzustki (~60% zahamowanie przy 5 µM przy użyciu komórek AsPC-1 i PANC-1).
Przepuszczalny dla komórek związek, który celuje w domenę wiążącą cAMP EPAC/cAMP-GEF i hamuje zależną od cAMP aktywność EPAC GEF (IC₅₀ = 1,4 i 3,2 µM, odpowiednio, przeciwko EPAC2 i EPAC1).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Almahariq, M., et al. 2013. Mol Pharmacol.83, 122.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.040444449375.33916
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
film
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor EPAC, ESI-09
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c