Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33Cl2N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.53
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Związek dichlorobenzimidazolopirolidynamidowy, który działa jako wysoce silny inhibitor selektywny PrCP (IC50 w nieobecności/obecności 1% albuminy surowicy myszy = 1 nM/1 nM i 2 nM/8 nM, odpowiednio, przeciwko ludzkiej i mysiej katalizowanej przez PrCP hydrolizie Mca-APK(Dnp)-OH; Początkowy [substrat] = 25 µM), prawdopodobnie poprzez niekowalencyjną interakcję w miejscu katalitycznym, nie wykazując jednocześnie znaczącej siły wobec paneli kanałów jonowych, receptorów i enzymów, w tym homologicznych proteaz serynowych QPP, FAP, PEP, ACE2, DPP4, DPP8 i DPP9 (IC50 >25 µM). Pomimo tego, że PrCP jest substratem transporterów wypływu P-gp i nieefektywnego dostarczania do OUN przez barierę krew-mózg, odnotowano obwodowe hamowanie PrCP po podaniu doustnym (100 mg/kg/d przez 5 dni; [Lek] = 380 nM i 50 nM, odpowiednio, we krwi i mózgu 24 godziny po ostatniej dawce p. o.).o.) powoduje znaczące zmniejszenie spożycia pokarmu i utratę tkanki tłuszczowej u otyłych myszy z dietą wysokotłuszczową (redukcja tłuszczu o 0,73 g vs. przyrost tłuszczu o 0,73 g w ciągu 5 dni, odpowiednio, przy leczeniu lekiem lub nośnikiem) in vivo. Dla porównania, leczenie farmakologiczne u myszy z otyłością PrCP-/- skutkuje jedynie 1,1% utratą masy ciała, głównie z powodu zmniejszonego przyrostu masy mięśniowej i niewielkich zmian w tkance tłuszczowej.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PrCP
PrCP
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Other Notes
Wu, Z., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 1774.
Graham, T.H., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 658.
Zhou, C., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 7251.
Graham, T.H., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 658.
Zhou, C., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 7251.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form film | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, water: 2.5 mg/mL (with gentle warming) | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c