Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22FN7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
12 nM EC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalna dla komórek pochodna indazolu, która zmniejszaKm glukokinazy dla glukozy (EC50 = 120 nM i 350 nM, odpowiednio dla enzymu ludzkiego i szczurzego) i skutecznie zwiększa wydzielanie insuliny z komórek INS-1 szczurzej insuliny po ekspozycji na glukozę 5 mM (EC50 = 170 nM). Wykazano, że jest dostępny doustnie u szczurów(F = 69%; Cmax = 1490 ng/ml; t1/2 = 2,6 h; AUC = 5440 ng-hr/ml; 5 mg/kg p.o.) i wykazuje skuteczność obniżania poziomu glukozy we krwi w teście OGTT (doustna prowokacja glukozą 2 g/kg 1 h po doustnym podaniu pojedynczego leku) na szczurach na czczo (22% zmniejszenie AUC; 250 mg/kg p.o.) in vivo.
Związek przepuszczalny dla komórek, który zmniejsza Km glukokinazy dla glukozy (EC₅₀ = 120 nM i 350 nM, dla enzymu ludzkiego i szczurzego). Zwiększa wydzielanie insuliny z komórek INS-1 po ekspozycji na glukozę.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Glukokinaza
Glukokinaza
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (=2°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pfefferkorn, J. A., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 7100.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5004870001 | 04055977245561 |