Przejdź do
5.00420
Standardowy współczynnik załamania światła
traceable to NIST, traceable to PTB, [α]/D 20°, Brix CERTIPUR®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 x 8 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
798,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
optical activity
[α]/D 20°
manufacturer/tradename
Brix CERTIPUR®
application(s)
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
identyfikowalny z SRM z NIST i PTB 20° Brix Certipur®
Ilość cukru w roztworze wodnym jest mierzona w stopniach Brix (symbol °Bx). Jeden gram sacharozy w 100 gramach roztworu odpowiada jednemu stopniowi Brix, który mierzy moc roztworu jako procent jego masy (%w/w).
Application
  • Wzorzec współczynnika załamania światła do stosowania jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu wartości Brixa za pomocą refraktometrów
  • Zastosowanie tego standardu do określania zawartości cukru jest również możliwe w przemyśle winiarskim, piwowarskim, cukrowniczym, soków owocowych, miodowym, skrobiowym i cukrowniczym.
Features and Benefits
  • Każdy produkt zawiera pięć ampułek, a każda ampułka zawiera 8 ml roztworu.
  • Wraz z kartą danych technicznych zawierającą informacje o rozszerzonej niepewności pomiaru obliczonej zgodnie z normą ISO 17025.
  • Identyfikowalne zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i Physical Technical Institute (PTB).
  • Roztwory, które są stabilne, gotowe do użycia i mają długi minimalny okres trwałości
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.004005.004055.00430
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
application(s)
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
manufacturer/tradename
Brix CERTIPUR®
manufacturer/tradename
Brix CERTIPUR®
manufacturer/tradename
Brix CERTIPUR®
manufacturer/tradename
Brix CERTIPUR®
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500420000104027269399870