Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 x 8 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 854,00 zł |
Informacje o tej pozycji
854,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
optical activity
[α]/D 5°
manufacturer/tradename
Brix CERTIPUR®
application(s)
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Ten materiał referencyjny jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec kalibracyjny dla refraktometrów, który daje wyniki pomiarów w stopniach Brixa
- Zastosowanie tego wzorca do określania zawartości cukru jest również możliwe w przemyśle winiarskim, piwowarskim, cukrowniczym, soków owocowych, miodowym, skrobiowym i cukrowniczym.
Features and Benefits
- Każdy produkt zawiera pięć ampułek, a każda ampułka zawiera 8 ml roztworu.
- Wraz z kartą danych technicznych zawierającą informacje o rozszerzonej niepewności pomiaru obliczonej zgodnie z normą ISO 17025.
- Identyfikowalne zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i Physical Technical Institute (PTB).
- Roztwory, które są stabilne, gotowe do użycia i mają długi minimalny okres trwałości
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line Certipur® | product line - | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental | application(s) environmental |
| manufacturer/tradename Brix CERTIPUR® | manufacturer/tradename Brix CERTIPUR® | manufacturer/tradename Brix CERTIPUR® | manufacturer/tradename Brix CERTIPUR® |
| agency traceable to NIST, traceable to PTB | agency traceable to NIST, traceable to PTB | agency traceable to NIST, traceable to PTB | agency traceable to NIST, traceable to PTB |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standardowy współczynnik załamania światła
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5004050001 | 04027269399818 |
![Refractive index standard traceable to NIST, traceable to PTB, [α]/D 5°, Brix CERTIPUR®](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/137/112/c7ee9f1e-5b1a-475f-9853-3595c8466217/640/c7ee9f1e-5b1a-475f-9853-3595c8466217.jpg)